β-Nicotinamide mononucleotide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
N1123-50MG
N1123-250MG
TCIAN1123-50MGEA
68.2
EUR
TCIAN1123-50MG
TCIAN1123-250MG
β-Nicotinamide mononucleotide ≥98.0% (par HPLC)
β-Nicotinamide mononucleotide
Formule:
C₁₁H₁₅N₂O₈P Température de stockage: Congélateur |
Numéro MDL:
MFCD00038748 Numéro CAS: 1094-61-7 EINECS: 214-136-5 Merck Index: 14,06663 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 96.0 % |