Imprimer
Neobavaisoflavone ≥97.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
N1122-25MG N1122-5MG
TCIAN1122-25MGEA 488 EUR
TCIAN1122-25MG TCIAN1122-5MG
Neobavaisoflavone ≥97.0% (par HPLC)
Neobavaisoflavone
Formule: C₂₀H₁₈O₄
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00800660
Numéro CAS: 41060-15-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Elemental analysis (Carbon) 72.00 to 76.50 %
Melting point 195.0 to 199.0 deg-C