Neotame ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
(S)-3-((3,3-Dimethylbutyl)amino)-4-(((S)-1-methoxy-1-oxo-3-phenylpropan-2-yl)amino)-4-oxobutanoic acid, N-[N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-alpha-aspartyl]-L-phenylalanine 1-Methyl ester, N-(N-(3,3-Dimethylbutyl)-L-alpha-aspartyl)-L-phenylalanine 1-methyl ester
N1112-1G
N1112-25G
N1112-5G
TCIAN1112-1GEA
17.6
EUR
TCIAN1112-1G
TCIAN1112-25G
TCIAN1112-5G
Neotame ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Neotame
Formule:
C₂₀H₃₀N₂O₅ MW: 378.47 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD09039056 Numéro CAS: 165450-17-9 Merck Index: 14,06465 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 84.0 to 88.0 deg-C |