Imprimer
NVP-BHG712 ≥95.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: NVP-BHG 712, 4-Methyl-3-((1-methyl-6-(pyridin-3-yl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl)amino)-N-(3-(trifluoromethyl)phenyl)benzamide, 4-Methyl-3-[[1-methyl-6-(3-pyridinyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-yl]amino]-N-[3-(trifluoromethyl)phenyl]benzamide
N1099-10MG N1099-50MG
TCIAN1099-10MGEA 127 EUR
TCIAN1099-10MG TCIAN1099-50MG
NVP-BHG712 ≥95.0% (par HPLC)
NVP-BHG712
Formule: C₂₆H₂₀F₃N₇O
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD20272929
Numéro CAS: 940310-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 18.5 to 20.5 %