Imprimer
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N1059-200MG N1059-1G
TCIAN1059-200MGEA 75.9 EUR
TCIAN1059-200MG TCIAN1059-1G
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole ≥96.0% (par GC)
3-(4-Nitrophenyl)isoxazole
Formule: C₉H₆N₂O₃
Numéro MDL: MFCD08446390
Numéro CAS: 4264-05-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 96.0 %