Imprimer
Acide 4-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
N1037-1G N1037-5G
TCIAN1037-1GEA 29.7 EUR
TCIAN1037-1G TCIAN1037-5G
Acide 4-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluique ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235.12 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039246
Numéro CAS: 320-37-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7be366b4d7ea302d9236e2b88709710ce83cbaf5&vid=7be366b4d7ea302d9236e2b88709710ce83cbaf5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 139.0 to 143.0 deg-C