Imprimer
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N1029-5G N1029-25G
TCIAN1029-5GEA 74.8 EUR
TCIAN1029-5G TCIAN1029-25G
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Bicyclo[2.2.1]hept-5-ene-2,3-dicarboxylic acid
Formule: C₉H₁₀O₄
Numéro MDL: MFCD00003735
Numéro CAS: 3813-52-3
EINECS: 223-301-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0f177a2ccc971d28800944c1a91c5a58c71420f&vid=c0f177a2ccc971d28800944c1a91c5a58c71420f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %