Imprimer
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}diruthenate(II)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [NH2Me2][(RuCl((S)-dm-segphos®))2(mu-Cl)3], [NH2Me2][{RuCl((S)-dm-segphos®)}2(mu-Cl)3], Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
N1024-200MG N1024-1G
TCIAN1024-200MGEA 39.6 EUR
TCIAN1024-200MG TCIAN1024-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(S)-(-)-5,5'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-4,4'-bi-1,3-benzodioxole}diruthenate(II)
Formule: C₉₄H₉₆Cl₅NO₈P₄Ru₂
MW: 1871.09 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753038
Numéro CAS: 944451-14-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test