Imprimer
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [NH2Me2][{RuCl((S)-segphos®)}2(mu-Cl)3], [NH2Me2][(RuCl((S)-segphos®))2(mu-Cl)3], Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
N1022-200MG N1022-1G
TCIAN1022-200MGEA 36.3 EUR
TCIAN1022-200MG TCIAN1022-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(S)-(-)-5,5'-bis(diphenylphosphino)-4,4'-bi-1,3-benzodioxole]diruthenate(II)
Formule: C₇₈H₆₄Cl₅NO₈P₄Ru₂
Numéro MDL: MFCD09753037
Numéro CAS: 488809-34-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test