Imprimer
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Fournisseur: TCI
Synonyms: [NH2Me2][(RuCl((R)-xylbinap))2(mu-Cl)3], [NH2Me2][{RuCl((R)-xylbinap)}2(mu-Cl)3], Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
N1019-200MG N1019-1G
TCIAN1019-200MGEA 42.9 EUR
TCIAN1019-200MG TCIAN1019-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis{(R)-(+)-2,2'-bis[di(3,5-xylyl)phosphino]-1,1'-binaphthyl}diruthenate(II)
Formule: C₁₀₆H₁₀₄Cl₅NP₄Ru₂
MW: 1895.29 g/mol
Numéro MDL: MFCD09753035
Numéro CAS: 944451-08-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
IR to pass test