Imprimer
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: [NH2Me2][(RuCl((R)-tolbinap))2(mu-Cl)3], [NH2Me2][{RuCl((R)-tolbinap)}2(mu-Cl)3], Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
N1017-200MG N1017-1G
TCIAN1017-200MGEA 34.1 EUR
TCIAN1017-200MG TCIAN1017-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(di-p-tolylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Formule: C₉₈H₈₈Cl₅NP₄Ru₂
Numéro MDL: MFCD09753034
Numéro CAS: 749935-02-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test