Imprimer
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II), [NH2Me2][{RuCl((R)-binap)}2(mu-Cl)3], [NH2Me2][(RuCl((R)-binap))2(mu-Cl)3]
N1015-200MG N1015-1G
TCIAN1015-200MGEA 34.1 EUR
TCIAN1015-200MG TCIAN1015-1G
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Dimethylammonium dichlorotri(mu-chloro)bis[(R)-(+)-2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl]diruthenate(II)
Formule: C₉₀H₇₂Cl₅NP₄Ru₂
Numéro MDL: MFCD09753033
Numéro CAS: 199684-47-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
IR to pass test