Imprimer
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Methacrylic acid 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl ester, 3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexyl methacrylate, Methacrylic acid 1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl ester
Stabilization: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
N1014-5G N1014-25G
TCIAN1014-5GEA 85.8 EUR
TCIAN1014-5G TCIAN1014-25G
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate ≥98.0% (par GC) stabilisé
1H,1H,2H,2H-Nonafluorohexyl methacrylate
Formule: C₁₀H₉F₉O₂
Point d'ébullition: 62°C
Point d'éclair: 79°C
Numéro MDL: MFCD00236094
Numéro CAS: 1799-84-4
EINECS: 217-287-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %