Imprimer
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N1007-5G N1007-25G
TCIAN1007-5GEA 83.6 EUR
TCIAN1007-5G TCIAN1007-25G
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole ≥98.0% (par GC)
1-(4-Nitrobenzyl)-1H-1,2,4-triazole
Formule: C₉H₈N₄O₂
Numéro MDL: MFCD03840588
Numéro CAS: 119192-09-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=400cddb9c31e6e09d9170ead474159927cd99c55&vid=400cddb9c31e6e09d9170ead474159927cd99c55&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 100.0 to 104.0 deg-C