2-(2-Nitroanilino)ethanol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
N-(2-Nitrophenyl)ethanolamine, 2-((2-Nitrophenyl)amino)ethanol, N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitroaniline
N1000-5G
N1000-25G
TCIAN1000-5GEA
51.7
EUR
TCIAN1000-5G
TCIAN1000-25G
2-(2-Nitroanilino)ethanol ≥98.0% (par GC)
2-(2-Nitroanilino)ethanol
Formule:
C₈H₁₀N₂O₃ |
Numéro MDL:
MFCD00239475 Numéro CAS: 4926-55-0 EINECS: 225-555-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 71.0 to 75.0 deg-C |