Imprimer
N-(4-Nitrophenyl)-3-oxobutyramide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4'-Nitroacetoacetanilide
N0990-200MG N0990-1G
TCIAN0990-200MGEA 86.9 EUR
TCIAN0990-200MG TCIAN0990-1G
N-(4-Nitrophenyl)-3-oxobutyramide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-(4-Nitrophenyl)-3-oxobutyramide
Formule: C₁₀H₁₀N₂O₄
MW: 222.20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00452522
Numéro CAS: 4835-39-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6a4c49461c1aa589ea285bca48016bff71ca2857&vid=6a4c49461c1aa589ea285bca48016bff71ca2857&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 119.0 to 124.0 deg-C