Imprimer
3-(1-Naphthyl)acrylic acid ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(Naphthalen-1-yl)acrylic acid
N0972-5G N0972-25G
TCIAN0972-5GEA 270 EUR
TCIAN0972-5G TCIAN0972-25G
3-(1-Naphthyl)acrylic acid ≥95.0% (par GC)
3-(1-Naphthyl)acrylic acid
Formule: C₁₃H₁₀O₂
MW: 198.22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00014317
Numéro CAS: 13026-12-5
EINECS: 235-887-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea87b6d59743a4e4b019fe7ee870105eb1cd4903&vid=ea87b6d59743a4e4b019fe7ee870105eb1cd4903&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %
Melting point 210.0 to 214.0 deg-C