Imprimer
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0955-5G N0955-25G
TCIAN0955-5GEA 27.5 EUR
TCIAN0955-5G TCIAN0955-25G
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
7-Nitro-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formule: C₉H₁₀N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00496654
Numéro CAS: 30450-62-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e49f1e4da00e18e836fc55cc6d9c3cd160c51d14&vid=e49f1e4da00e18e836fc55cc6d9c3cd160c51d14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C