Imprimer
4-Nitro-DL-phenylalanine hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-DL-Phe(4-NO2)-OH hydrate, 2-Amino-3-(4-nitrophenyl)propionic acid hydrate
N0952-5G N0952-25G
TCIAN0952-5GEA 44 EUR
TCIAN0952-5G TCIAN0952-25G
4-Nitro-DL-phenylalanine hydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitro-DL-phenylalanine hydrate
Formule: C₉H₁₀N₂O₄·xH₂O
MW: 210.19 g/mol (anhy)
Numéro MDL: MFCD00007384
Numéro CAS: 207569-25-3
EINECS: 220-868-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f864d89d554851adec7edc2c0775d1701055aaac&vid=f864d89d554851adec7edc2c0775d1701055aaac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 % (calcd.on anh.substance)
Water max. 10.0 %