Imprimer
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
N0946-200MG N0946-1G
TCIAN0946-200MGEA 22 EUR
TCIAN0946-200MG TCIAN0946-1G
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₆H₁₃BO₂
Numéro MDL: MFCD09260454
Numéro CAS: 918655-03-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1950339f7d46fc286f8d5184afa694606bef234a&vid=1950339f7d46fc286f8d5184afa694606bef234a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 108.0 %