Imprimer
Norlaudanosine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
N0918-5G N0918-25G
TCIAN0918-5GEA 40.7 EUR
TCIAN0918-5G TCIAN0918-25G
Norlaudanosine hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Norlaudanosine hydrochloride
Formule: C₂₀H₂₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00035267
Numéro CAS: 6429-04-5
EINECS: 229-213-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ef5debe6725e9303cb2668d7ef6063533e7045c9&vid=ef5debe6725e9303cb2668d7ef6063533e7045c9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 220.0 deg-C