Imprimer
5-Norbornene-2-methylamine (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
N0907-25G N0907-5G
TCIAN0907-25GEA 203 EUR
TCIAN0907-25G TCIAN0907-5G
5-Norbornene-2-methylamine (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Norbornene-2-methylamine (mixture of isomers)
Formule: C₈H₁₃N
Numéro MDL: MFCD07369043
Numéro CAS: 95-10-3
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a569f1d6f7659c95f61cd47f6b7c95d02afe32aa&vid=a569f1d6f7659c95f61cd47f6b7c95d02afe32aa&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %