Imprimer
3-Nitro-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-Tyr(3-NO2)-OH, 3-Nitro-L-tyrosine
N0905-5G N0905-25G
TCIAN0905-5GEA 152 EUR
TCIAN0905-5G TCIAN0905-25G
3-Nitro-L-tyrosine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-Nitro-L-tyrosine
Formule: C₉H₁₀N₂O₅
MW: 226.3 g/mol
Point de fusion: 224°C
Numéro MDL: MFCD00007123
Numéro CAS: 621-44-3
EINECS: 210-688-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=99a44ad1c2b6d521fc28e9e672f0eddbc67a25b5&vid=99a44ad1c2b6d521fc28e9e672f0eddbc67a25b5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +2.0 to +4.0 deg (C=1、1mol/LHCl)