Nisoldipine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
N0900-1G
N0900-5G
TCIAN0900-1GEA
68.2
EUR
TCIAN0900-1G
TCIAN0900-5G
Nisoldipine ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Nisoldipine
Formule:
C₂₀H₂₄N₂O₆ |
Numéro MDL:
MFCD00478055 Numéro CAS: 63675-72-9 EINECS: 264-407-7 Merck Index: 14,06565 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Melting point | 148.0 to 154.0 deg-C |