Imprimer
L-Norvaline ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-2-Aminovaleric Acid Ethyl Ester Hydrochloride, H-Nva-OEt · HCl, Ethyl (S)-2-Aminovalerate Hydrochloride, Ethyl (S)-2-Aminopentanoate Hydrochloride, H-Nva-OEt.HCl, (S)-2-Aminopentanoic Acid Ethyl Ester Hydrochloride
N0898-25G N0898-5G
TCIAN0898-25GEA 192 EUR
TCIAN0898-25G TCIAN0898-5G
L-Norvaline ethyl ester hydrochloride ≥98.0% (par azote total et analyse par titration)
L-Norvaline ethyl ester hydrochloride
Formule: C₇H₁₅NO₂
Numéro MDL: MFCD08458628
Numéro CAS: 40918-51-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +10.0 deg (C=2, H2O)