5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
N0897-25G
N0897-5G
TCIAN0897-25GEA
187
EUR
TCIAN0897-25G
TCIAN0897-5G
5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers) ≥98.0% (par GC)
5-Norbornene-2-carbonitrile (mixture of isomers)
Formule:
C₈H₉N Point de fusion: 10°C Point d'éclair: 66°C |
Numéro MDL:
MFCD00167563 Numéro CAS: 95-11-4 EINECS: 202-391-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomer) |