4-Nitro-L-phenylalanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
H-Phe(4-NO2)-OMe.HCl, H-Phe(4-NO₂)-OMe·HCl
N0878-1G
N0878-5G
TCIAN0878-1GEA
17.6
EUR
TCIAN0878-1G
TCIAN0878-5G
4-Nitro-L-phenylalanine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitro-L-phenylalanine methyl ester hydrochloride
Formule:
C₁₀H₁₂N₂O₄ MW: 260.67 g/mol Point de fusion: 224°C |
Numéro MDL:
MFCD00135754 Numéro CAS: 17193-40-7 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +7.0 to +10.0 deg (C=1, H2O) |