Imprimer
4-Nitrobenzyl acetoacetate ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0875-25G N0875-5G
TCIAN0875-25GEA 136 EUR
TCIAN0875-25G TCIAN0875-5G
4-Nitrobenzyl acetoacetate ≥98.0% (par HPLC)
4-Nitrobenzyl acetoacetate
Formule: C₁₁H₁₁NO₅
Numéro MDL: MFCD00799237
Numéro CAS: 61312-84-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 42.0 to 46.0 deg-C