Imprimer
2-Naphtyle trifluorométhanesulfonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Naphthyl Triflate, 2-Naphthyl Trifluoromethanesulphonate, Trifluoromethanesulphonic acid 2-Naphthyl Ester
N0845-1G N0845-5G
TCIAN0845-1GEA 46.2 EUR
TCIAN0845-1G TCIAN0845-5G
2-Naphtyle trifluorométhanesulfonate ≥95.0% (par GC)
2-Naphtyle trifluorométhanesulfonate
Formule: C₁₁H₇F₃O₃S
Point d'ébullition: 87°C
Point de fusion: 32°C
Numéro MDL: MFCD00192341
Numéro CAS: 3857-83-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %