Imprimer
6-Nitroanthranilic Acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-6-nitrobenzoic Acid
N0818-1G N0818-5G
TCIAN0818-1GEA 17.6 EUR
TCIAN0818-1G TCIAN0818-5G
6-Nitroanthranilic Acid ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
6-Nitroanthranilic acid
Formule: C₇H₆N₂O₄
Numéro MDL: MFCD00034785
Numéro CAS: 50573-74-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %