Imprimer
4-Isopropyl-1-méthyl-2-nitrobenzène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Isopropyl-1-methyl-2-nitrobenzene, 4-Isopropyl-2-nitrotoluene
N0801-25G N0801-5G
TCIAN0801-25GEA 506 EUR
TCIAN0801-25G TCIAN0801-5G
4-Isopropyl-1-méthyl-2-nitrobenzène ≥95.0% (par GC)
4-Isopropyl-1-méthyl-2-nitrobenzène
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Point d'ébullition: 134°C
Numéro MDL: MFCD00007176
Numéro CAS: 943-15-7
EINECS: 213-397-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %