Imprimer
Neopentyl glycol dimethacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2-Dimethylpropane-1,3-diyl bis(2-methylacrylate), 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol Dimethacrylate, 1,3-Bis(methacryloyloxy)-2,2-dimethylpropane
Stabilization: Stabilisé avec 4-methoxyphénole (MEHQ)
N0780-25G N0780-500G
TCIAN0780-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0780-25G TCIAN0780-500G
Neopentyl glycol dimethacrylate ≥90.0% (par GC) stabilisé
Neopentyl glycol dimethacrylate
Formule: C₁₃H₂₀O₄
MW: 240.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00048120
Numéro CAS: 1985-51-9
EINECS: 217-856-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %