Imprimer
3-(1-Naphthyl)-L-alanine hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-alpha-Amino-1-naphthalenepropionic Acid Hydrochloride
N0773-1G N0773-5G
TCIAN0773-1GEA 91.3 EUR
TCIAN0773-1G TCIAN0773-5G
3-(1-Naphthyl)-L-alanine hydrochloride ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(1-Naphthyl)-L-alanine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
MW: 251.71 g/mol
Numéro CAS: 122745-10-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Argentmetric Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -10.0 deg (C=1, MeOH)