Imprimer
3-(1-Naphtyl)-D-alanine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (R)-2-Amino-3-(naphthalen-1-yl)propanoic acid hydrochloride, (R)-alpha-Amino-1-naphthalenepropionic Acid Hydrochloride
N0772-1G N0772-5G
TCIAN0772-1GEA 78.1 EUR
TCIAN0772-1G TCIAN0772-5G
3-(1-Naphtyl)-D-alanine chlorhydrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-(1-Naphtyl)-D-alanine chlorhydrate
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD03095597
Numéro CAS: 122745-09-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +6.0 to +10.0 deg (C=1, MeOH)