Imprimer
Acide bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0753-25G N0753-5G
TCIAN0753-25GEA 147 EUR
TCIAN0753-25G TCIAN0753-5G
Acide bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide bicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylique
Formule: C₉H₁₂O₄
Numéro MDL: MFCD00520577
Numéro CAS: 1724-08-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency