Imprimer
3-(2-Naphtyl)alanine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-2-Nal-OH·HCl, (S)-alpha-Amino-2-naphthalenepropionic Acid Hydrochloride
N0683-1G N0683-5G
TCIAN0683-1GEA 135 EUR
TCIAN0683-1G TCIAN0683-5G
3-(2-Naphtyl)alanine chlorhydrate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
3-(2-Naphtyl)alanine chlorhydrate
Formule: C₁₃H₁₃NO₂·HCl
Numéro MDL: MFCD03095595
Numéro CAS: 122745-12-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -8.0 to -11.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)