Imprimer
Ethyl-(S)-3-piperidinecarboxylate-D-tartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (S)-3-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester D-Tartrate, Ethyl (S)-Nipecotate D-Tartrate, Ethyl (S)-3-Piperidinecarboxylate D-tartrate, (S)-Nipecotic acid ethyl ester D-Tartrate
N0681-25G N0681-5G
TCIAN0681-25GEA 380 EUR
TCIAN0681-25G TCIAN0681-5G
Ethyl-(S)-3-piperidinecarboxylate-D-tartrate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Ethyl-(S)-3-piperidinecarboxylate-D-tartrate
Formule: C₁₂H₂₁NO₈
MW: 307.30 g/mol
Numéro MDL: MFCD03093639
Numéro CAS: 83602-38-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 155.0 to 158.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -9.5 to -11.0 deg (C=5, H2O)
Solubility in Water almost transparency