(R)-Ethylpiperidine-3-carboxylate-(2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
(R)-Ethyl piperidine-3-carboxylate (2S,3S)-2,3-dihydroxysuccinate, Ethyl (R)-Nipecotate L-Tartrate, (R)-Nipecotic acid ethyl ester L-Tartrate, (R)-3-Piperidinecarboxylic acid ethyl ester L-Tartrate, Ethyl (R)-nipecotate L-tartrate, Ethyl (R)-3-Piperidinecarboxylate L-Tartrate
N0680-25G
N0680-5G
TCIAN0680-25GEA
229
EUR
TCIAN0680-25G
TCIAN0680-5G
(R)-Ethylpiperidine-3-carboxylate-(2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(R)-Ethylpiperidine-3-carboxylate-(2R,3R)-2,3-dihydroxysuccinate
Formule:
C₁₂H₂₁NO₈ MW: 307.30 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00799538 Numéro CAS: 167392-57-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 153.0 to 158.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +9.5 to +11.0 deg (C=5, H2O) |
Solubility in Water | very faint turbidity |