Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
N-ω-Nitro-L-Arginine Methyl Ester Hydrochloride, L-NAME Hydrochloride, L-NAME HCl, H-Arg(NO2)-OMe.HCl, (S)-Methyl 2-amino-5-(3-nitroguanidino)pentanoate hydrochloride
N0661-25G
N0661-5G
TCIAN0661-25GEA
234
EUR
TCIAN0661-25G
TCIAN0661-5G
Nω-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Nomega-Nitro-L-arginine methyl ester hydrochloride
Formule:
C₇H₁₅N₅O₄ MW: 269.69 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00039052 Numéro CAS: 51298-62-5 EINECS: 257-116-1 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +14.0 to +16.0 deg (C=3, MeOH) |
Solubility in Water | almost transparency |