Imprimer
3-(2-Naphtyl)alanine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (S)-alpha-Amino-2-naphthalenepropionic Acid, (S)-2-Amino-3-(naphthalen-2-yl)propanoic acid, H-3-(2-Naphthyl)-Ala-OH
N0646-1G N0646-5G
TCIAN0646-1GEA 117 EUR
TCIAN0646-1G TCIAN0646-5G
3-(2-Naphtyl)alanine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
3-(2-Naphtyl)alanine
Formule: C₁₃H₁₃NO₂
Numéro MDL: MFCD00066087
Numéro CAS: 58438-03-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D -10.0 to -12.0 deg (C=1, 1mol/L HCl)
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency