Imprimer
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate agent de couplage pour la synthèse peptidique
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: TNTU, 2-(1,3-Dioxo-3a,4,7,7a-tetrahydro-1H-4,7-methanoisoindol-2(3H)-yl)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
N0634-25G N0634-5G
TCIAN0634-25GEA 141 EUR
TCIAN0634-25G TCIAN0634-5G
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate agent de couplage pour la synthèse peptidique
2-(5-Norbornene-2,3-dicarboximido)-1,1,3,3-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formule: C₁₄H₂₀BF₄N₃O₃
MW: 365.14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167753
Numéro CAS: 125700-73-4
ONU: 1759
ADR: 8 III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
Solubility in N,N-DMF almost transparency