Imprimer
Sodium-2-naphthoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
N0617-25G N0617-5G
TCIAN0617-25GEA 182 EUR
TCIAN0617-25G TCIAN0617-5G
Sodium-2-naphthoate ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Sodium-2-naphthoate
Formule: C₁₁H₈O₂
Numéro MDL: MFCD00671570
Numéro CAS: 17273-79-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %