Imprimer
5,12-Naphthacenequinone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 2,3-Benzo-9,10-anthraquinone, Tetracenequinone
N0603-10G N0603-25G
TCIAN0603-10GEA 151 EUR
TCIAN0603-10G TCIAN0603-25G
5,12-Naphthacenequinone ≥98.0% (par GC)
5,12-Naphthacenequinone
Formule: C₁₈H₁₀O₂
MW: 258.28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003701
Numéro CAS: 1090-13-7
EINECS: 214-127-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in hot DMF almost transparency