Imprimer
1,2-Naphthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,2-Naphthalenedicarboxylic Anhydride
N0583-25G N0583-5G
TCIAN0583-25GEA 2080 EUR
TCIAN0583-25G TCIAN0583-5G
1,2-Naphthalic anhydride ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,2-Naphthalic anhydride
Formule: C₁₂H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00191561
Numéro CAS: 5343-99-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C