Imprimer
Naphto[2,3-c]furane-1,3-dione ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0530-25G N0530-250G
TCIAN0530-25GEA 94.6 EUR
TCIAN0530-25G TCIAN0530-250G
Naphto[2,3-c]furane-1,3-dione ≥95.0% (par GC, analyse par titration)
Naphto[2,3-c]furane-1,3-dione
Formule: C₁₂H₆O₃
Numéro MDL: MFCD00059091
Numéro CAS: 716-39-2
EINECS: 211-936-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 95.0 %