Imprimer
(2-Nitro-1,4-phénylène)diméthanol  ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
N0519-5G N0519-1G
TCIAN0519-5GEA 224 EUR
TCIAN0519-5G TCIAN0519-1G
(2-Nitro-1,4-phénylène)diméthanol  ≥95.0% (par GC)
(2-Nitro-1,4-phénylène)diméthanol 
Formule: C₈H₉NO₄
Numéro MDL: MFCD00024286
Numéro CAS: 23222-97-1
EINECS: 245-503-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=355303c2904c22536aa0b0e03c5ab7435f131f80&vid=355303c2904c22536aa0b0e03c5ab7435f131f80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 92.0 to 97.0 deg-C