Imprimer
4-Nitropyrrole-2-carboxylic acid hydrate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
N0509-1G N0509-5G
TCIAN0509-1GEA 107 EUR
TCIAN0509-1G TCIAN0509-5G
4-Nitropyrrole-2-carboxylic acid hydrate ≥99.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitropyrrole-2-carboxylic acid hydrate
Formule: C₅H₄N₂O₄
Point de fusion: 217°C
Numéro MDL: MFCD00059928
Numéro CAS: 5930-93-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9eae9eaabd8d753c839915c43e8895166655a5c&vid=beb9d92b8b5982a731837f47d44e6209cb6f373e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 % (calcd.on anh.substance)
Solubility in Methanol almost transparency
Water max. 12.0 %