Imprimer
5-Norbornene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
N0504-25ML N0504-5ML
TCIAN0504-25MLEA 94.6 EUR
TCIAN0504-25ML TCIAN0504-5ML
5-Norbornene-2-carboxaldehyde ≥95.0% (par GC)
5-Norbornene-2-carboxaldehyde
Formule: C₈H₁₀O
Point d'ébullition: 72°C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00167568
Numéro CAS: 5453-80-5
EINECS: 226-698-9
ONU: 1989
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3fb1121b21fe0317b93bab5adb833afae438d342&vid=3fb1121b21fe0317b93bab5adb833afae438d342&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0% (total of isomer)