Imprimer
Nicotinic acid N-oxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Oxiniacic Acid, 3-Carboxypyridine 1-oxide
N0497-25G N0497-500G
TCIAN0497-25GEA 26.4 EUR
TCIAN0497-25G TCIAN0497-500G
Nicotinic acid N-oxide ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Nicotinic acid N-oxide
Formule: C₆H₅NO₃
MW: 139.11 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006201
Numéro CAS: 2398-81-4
EINECS: 219-265-0
Merck Index: 14,06941
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %