Imprimer
Nitrilotris(methylenephosphonic acid) ∼50% ∼2.2 mol/L dans l'eau
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(phosphonomethyl)amine, Nitrilotri(methylphosphonic acid)
N0474-25ML N0474-500ML
TCIAN0474-25MLEA 18.7 EUR
TCIAN0474-25ML TCIAN0474-500ML
Nitrilotris(methylenephosphonic acid) ∼50% ∼2.2 mol/L dans l'eau
Nitrilotris(methylenephosphonic acid)
Formule: C₃H₁₂NO₉P₃
Numéro MDL: MFCD00002138
Numéro CAS: 6419-19-8
EINECS: 229-146-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f879a7a408bf2478d3d1bcd5ebe9035169ce59f&vid=99093dac6b82df2d03b9bec3826f94ed77370ead&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 47.0 to 53.0 w/w%